4-(Hexyloxy)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52874.06EA 228 EUR
H52874.06
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid 96%
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₉BO₃
MW: 222,09
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039027
Núm. CAS: 121219-08-7