3-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52981.06EA 116 EUR
H52981.06 H52981.03 H52981.14
3-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01
Pto. de fusión: 76…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701512
Núm. CAS: 216485-86-8