4-Propylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52884.06EA 141 EUR
H52884.06
4-Propylphenylboronic acid ≥98%
4-Propylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00859261
Núm. CAS: 134150-01-9