4-Nonylphenylboronic acid
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM13140-250EA
57.2
EUR
CAYM13140-250
CAYM13140-1
CAYM13140-100
CAYM13140-500
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Formula:
C₁₅H₂₅BO₂ MW: 248,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD02093070 Núm. CAS: 256383-45-6 |