4-Butylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L15584.06EA
160
EUR
L15584.06
L15584.03
4-Butylphenylboronic acid ≥98%
4-Butylphenylboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₅BO₂ MW: 178,04 Pto. de fusión: 103…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093926 Núm. CAS: 145240-28-4 EINECS: 000-000-0 |