1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
TCIAD1957-500MLEA 80 EUR
TCIAD1957-500ML TCIAD1957-25ML
1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (por GC) estabilizado
1,3-Diisopropenylbenzene
Formula: C₁₂H₁₄
MW: 158,2396 g/mol
Pto. Ebullición: 231°C
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008584
Núm. CAS: 3748-13-8
EINECS: 223-146-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/55/28978755.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %