Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
B20332.14EA
205
EUR
B20332.14
B20332.22
Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Sodium-1-undecanesulphonate
Formula:
C₁₂H₂₅NaO₃S MW: 258,36 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053627 Núm. CAS: 5838-34-6 EINECS: 000-000-0 |