Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (W)
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos:
IPC-ALKS-13
TCIAT0756-25GEA
160
EUR
TCIAT0756-25G
TCIAT0756-5G
Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (W)
Sodium-1-tridecanesulphonate
Formula:
C₁₃H₂₇NaO₃S MW: 286,41 g/mol |
Número MDL:
MFCD00024993 Núm. CAS: 5802-89-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Gravimetric Method) | min. 98.0 % (after drying) |
Solubility in hot Water | almost transparency |
Drying loss | max. 1.0 % |