Sodium-1-hexadecanesulphonate para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41813.0010EA 155 EUR
8.41813.0010
Sodium-1-hexadecanesulphonate para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Formula: C₁₆H₃₃NaSO₃
MW: 328,49 g/mol
Número MDL: MFCD00007528
Núm. CAS: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 265.3 °C
Molar Mass 328.48 g/mol
Hill Formula C16H33NaO3S