Allyl methyl sulphide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B22514.14EA 62.6 EUR
B22514.14 B22514.06
Allyl methyl sulphide ≥98%
Allyl methyl sulphide
Formula: C₄H₈S
MW: 88,17
Pto. Ebullición: 91…93 °C
Densidad: 0,803
Pto. de inflamación: 18 °C (65 °F)
Número MDL: MFCD00008657
Núm. CAS: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0
ADR: 3,II