cis-5-Octen-1-ol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAO0250-10MLEA 190 EUR
TCIAO0250-10ML
cis-5-Octen-1-ol ≥90.0% (por GC)
cis-5-Octen-1-ol
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,22 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00015569
Núm. CAS: 64275-73-6
EINECS: 264-764-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/24/28990524.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %