4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA1410-25GEA 96 EUR
TCIAA1410-25G
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Formula: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,15 g/mol
Número MDL: MFCD00143242
Núm. CAS: 5731-01-1
EINECS: 227-236-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/68/28929368.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity