2-Chlorothioxanthone
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP559EA 237 EUR
PROOBP559
2-Chlorothioxanthone
2-Chlorothioxanthone
Formula: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72 g/mol
Número MDL: MFCD00005067
Núm. CAS: 86-39-5
EINECS: 201-667-2