Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
43356.AEEA 228 EUR
43356.AE 43356.AC 43356.AP
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Formula: C₂₄H₄₅O₆Y
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070441
Núm. CAS: 103470-68-4
UN: 1208
ADR: 3,II