3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A13101.36EA 457 EUR
A13101.36 A13101.14 A13101.22
3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
3-Pyridinesulphonic acid
Formula: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 350 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006381
Núm. CAS: 636-73-7
EINECS: 211-265-9
ADR: 8,III