4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L20046.06EA 55.1 EUR
L20046.06
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Formula: C₅H₅NO₄S
Pto. de fusión: >300 °C
Número MDL: MFCD02093473
Núm. CAS: 51498-37-4
EINECS: 257-243-2
UN: 3261
ADR: 8,III