Nickel chromite
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
19424.22EA 299 EUR
19424.22 19424.14
Nickel chromite
Nickel chromite
Contains approximately 10% NiCrO₃. Dehydrogenation catalyst
Formula: Cr₂NiO₄
MW: 226,70 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064806
Núm. CAS: 12018-18-7
EINECS: 234-636-7