Propargite, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
32051-100MGEA 68.4 EUR
32051-100MG
Propargite, Supelco®
Propargite
Formula: C₁₉H₂₆O₄S
Número MDL: MFCD00072448
Núm. CAS: 2312-35-8
EINECS: 219-006-1