Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
Proveedor: Thermo Scientific
40379.30EA 377 EUR
40379.30 40379.18 40379.09
Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
Silicon nitride
Formula: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Pto. de fusión: 1900 °C (subl.)
Densidad: 3,2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011230
Núm. CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8