Silicon nitride alpha-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade
Proveedor: Thermo Scientific
49113.09EA
35.8
EUR
49113.09
49113.18
Silicon nitride alpha-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade
Silicon nitride
Formula:
N₄Si₃ MW: 140,28 g/mol Pto. de fusión: 1900 °C (subl.) Densidad: 3,2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011230 Núm. CAS: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 |