Silicon nitride
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROONIST-1900EA 772 EUR
PROONIST-1900
Silicon nitride
Silicon nitride
Formula: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Número MDL: MFCD00011230
Núm. CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8