4-Amino-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA1269-500MGEA
74
EUR
TCIAA1269-500MG
TCIAA1269-1G
4-Amino-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Amino-2,6-diphenylphenol
Formula:
C₁₈H₁₅NO |
Número MDL:
MFCD00034070 Núm. CAS: 50432-01-4 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |