2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
|
Atención
|
L15634.06EA
124
EUR
L15634.06
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₀BFO₂ MW: 216,02 g/mol Pto. de fusión: ∼ 242…250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075707 EINECS: 000-000-0 |