3-Biphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L17552.06EA 116 EUR
L17552.06 L17552.03
3-Biphenylboronic acid ≥98%
3-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Pto. de fusión: 206…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318102
Núm. CAS: 5122-95-2
EINECS: 000-000-0