2-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB2488-25GEA
353
EUR
TCIAB2488-25G
TCIAB2488-5G
2-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Biphenylboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₁BO₂ MW: 198,03 g/mol Pto. de fusión: 129°C |
Número MDL:
MFCD00136929 Núm. CAS: 4688-76-0 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |