2-Biphenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L17547.03EA 47.1 EUR
L17547.03
2-Biphenylboronic acid 95%
2-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Pto. de fusión: 173…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136929
Núm. CAS: 4688-76-0