4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Warning
B3019-5G
TCIAB3019-5GEA 124 EUR
TCIAB3019-5G
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₁BO₂
MW: 280,17 g/mol
Número MDL: MFCD07368291
Núm. CAS: 144432-80-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3976bcd46374a914b5e8a5cecd0e572d2cff5f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C