1,3,5-Triacetylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT1337-25GEA 423 EUR
TCIAT1337-25G TCIAT1337-5G
1,3,5-Triacetylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Triacetylbenzene
Formula: C₁₂H₁₂O₃
Número MDL: MFCD00008741
Núm. CAS: 779-90-8
EINECS: 212-302-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/66/28995366.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C