4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
|
Peligro
|
H32730.06EA
463
EUR
H32730.06
H32730.03
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₉H₁₀F₃NO MW: 205,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09025405 Núm. CAS: 916420-84-3 UN: 2735 ADR: 8,III |