3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Peligro
H33629.03EA 202 EUR
H33629.03 H33629.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398592
Núm. CAS: 1261647-71-5
UN: 2735
ADR: 8,III