2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H33791.03EA
138
EUR
H33791.03
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula:
C₉H₁₀F₃NO MW: 205,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22201056 Núm. CAS: 1373920-87-6 UN: 3267 ADR: 8,III |