2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
|
Peligro
|
H32832.03EA
169
EUR
H32832.03
H32832.MD
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₉H₁₀F₃NO MW: 205,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06213016 Núm. CAS: 771581-99-8 ADR: 8,III |