2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H32993.03EA 169 EUR
H32993.03 H32993.MD
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832318
Núm. CAS: 1017778-87-8
ADR: 8,III