4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride ≥98%
Peligro
A19362.09EA 30 EUR
A19362.09 A19362.18
4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N
MW: 192,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671703
Núm. CAS: 5769-32-4