4-Chloro-2,5-xylidine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26018.06EA 129 EUR
H26018.06
4-Chloro-2,5-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,5-xylidine
Formula: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445705
Núm. CAS: 20782-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III