2-Chloro-6-methylbenzylamine ≥97%
L11249.03EA 76 EUR
L11249.03 L11249.06
2-Chloro-6-methylbenzylamine ≥97%
2-Chloro-6-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
MW: 155,6300 g/mol
Número MDL: MFCD00052810
Núm. CAS: 57264-46-7
ADR: ,