4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 97%
Peligro
H33498.03EA 236 EUR
H33498.03 H33498.MD
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687221
Núm. CAS: 1323966-28-4
UN: 3259
ADR: 8,III