3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%, JRD
Peligro
H31681.03EA 205 EUR
H31681.03 H31681.MD
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%, JRD
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832346
Núm. CAS: 1017779-02-0
ADR: 8,III