3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
|
Atención
|
H31854.06EA
406
EUR
H31854.06
H31854.03
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₆BrF₃O MW: 267,04 g/mol Pto. de fusión: <25 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11847339 Núm. CAS: 154259-25-3 |