1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
230308-10GEA 212 EUR
230308-10G
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formula: C₂₂H₂₂N₂O₂S
MW: 378,49 g/mol
Número MDL: MFCD00009645
Núm. CAS: 19816-88-7
EINECS: 243-344-9