N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal tech. 80%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A11281.18EA 375 EUR
A11281.18 A11281.09 A11281.30
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal tech. 80%, grado técnico
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Formula: C₁₇H₂₁NO₂
MW: 271,36 g/mol
Pto. Ebullición: 138…140 °C (0,5 mmHg)
Densidad: 1,045
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014869
Núm. CAS: 2016-04-8
EINECS: 217-946-7