4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41494.0001EA 39.2 EUR
8.41494.0001
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride para síntesis
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012864
Núm. CAS: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 219 - 220 °C (decomposition)
Molar Mass 189.64 g/mol