4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Atención
H32608.06EA 324 EUR
H32608.06 H32608.03
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025404
Núm. CAS: 916420-82-1