3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
|
Atención
|
H33121.06EA
431
EUR
H33121.06
H33121.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219,16 g/mol Pto. de fusión: 219…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185679 Núm. CAS: 1214328-36-5 |