2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33533.06EA 358 EUR
H33533.06 H33533.03
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399714
Núm. CAS: 1261828-46-9