3',5'-Diacetoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD1978-5GEA 27 EUR
TCIAD1978-5G TCIAD1978-25G TCIAD1978-10G
3',5'-Diacetoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Formula: C₁₂H₁₂O₅
MW: 236,2207 g/mol
Número MDL: MFCD00008702
Núm. CAS: 35086-59-0
EINECS: 252-354-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/74/28978774.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C