2'-Amino-3'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA1321-5GEA
414
EUR
TCIAA1321-5G
TCIAA1321-1G
2'-Amino-3'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2'-Amino-3'-hydroxyacetophenone
Formula:
C₈H₉NO₂ |
Número MDL:
MFCD00191301 Núm. CAS: 4502-10-7 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |