4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L10158.06EA 97.3 EUR
L10158.06
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide
Formula: C₉H₁₁ClOS
MW: 202,70 g/mol
Pto. Ebullición: 139…140 °C (1 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020614
Núm. CAS: 71501-40-1
EINECS: 275-568-8