3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
Peligro
H31785.MDEA 52.1 EUR
H31785.MD H31785.03
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212980
Núm. CAS: 771581-60-3
ADR: 8,III