3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H51131.06EA 588 EUR
H51131.06
3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride 99%
3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₈Cl₂FN
MW: 196,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113045
Núm. CAS: 90389-34-7